Merck
1335202
USP
ヒペロシド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ケルセチン 3-D-ガラクトシド, 3,3',4',5,7-ペンタヒドロキシフラボン 3-D-ガラクトシド, ヒペリン, ヒペロシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O12
CAS番号:
分子量:
464.38
Beilstein:
5784795
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hyperoside
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hyperoside is a naturally occurring flavonoid. It has pharmaceutical properties like anti-inflammatory, anti-viral, anti-oxidative and anti-apoptotic.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
反応性酸素種を除去するとともに抗酸化酵素、特にカタラーゼとグルタチオンパーオキシダーゼを活性化して、細胞を過酸化物誘導酸化による損傷から保護します。
その他情報
ミモザやオトギソウなどの植物中に広く分布するフラボノールグリコシドです。
Sales restrictions may apply.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1335202-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anti-inflammatory activity of hyperoside through the suppression of nuclear factor-?B activation in mouse peritoneal macrophages.
Kim SJ, Um JY, Lee JY
American Journal of Chinese Medicine, 39(1), 171-181 (2011)
HPLC determination of eight polyphenols in the leaves of Crataegus pinnatifida Bge. var. major.
Ying X
Journal of Chromatographic Science, 47(3, 201-205 (2009)