Merck
PHL89227
ケルセチン 3-D-ガラクトシド
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3',4',5,7-ペンタヒドロキシフラボン 3-D-ガラクトシド, ヒペリン, ヒペロシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O12
CAS番号:
分子量:
464.38
Beilstein:
5784795
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
反応性酸素種を除去するとともに抗酸化酵素、特にカタラーゼとグルタチオンパーオキシダーゼを活性化して、細胞を過酸化物誘導酸化による損傷から保護します。
その他情報
ミモザやオトギソウなどの植物中に広く分布するフラボノールグリコシドです。
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89227-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)