安全性情報
1287766
USP
Galantamine hydrobromide racemic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-Galantamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO3 · HBr
CAS番号:
分子量:
368.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
galantamine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Galantamine hydrobromide racemic USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Galantamine Hydrobromide
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1287766-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)