安全性情報
PHR1584
Supelco
塩酸ドネペジル
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ドネペジル 塩酸塩, (±)-2-[(1-ベンジル-4-ピペリジル)メチル]-5,6-ジメトキシ-1-インダノン 塩酸塩, 2,3-ジヒドロ-5,6-ジメトキシ-2-{[1-(フェニルメチル)-4-ピペリジニル]メチル}-1H-インデン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
415.95
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1224981
APIファミリー
donepezil
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
InChI Key
XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
医薬品の品質管理に適用する二次標準物質は、製薬研究所や製薬業者が各自でワーキングスタンダードを調製せずとも、簡便で費用対効果のある標準物質として使用できます。
ドネペジル塩酸塩は、選択的かつ可逆的なアセチルコリンエステラーゼ阻害薬として知られています。アセチルコリン濃度を上昇させ、コリン作動性機能を改善することで治療効果を示します。軽度から中等度のアルツハイマー型認知症の治療に使用できます。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として認定されています。本品は、医薬品の出荷試験、定性・定量分析を目的とした医薬品試験法の開発、食品・飲料の品質管理試験、その他の校正要件などの分析用途での使用に適しています。
ドネペジル塩酸塩は、種々のクロマトグラフィー法により医薬品製剤中および血漿中の分析物を測定する際に、医薬品標準物質として使用されています。
脚注
本物質の分析証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB3756と入力してください。この証明書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1584-1G:
PHR1584-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stereoselective HPLC assay of donepezil enantiomers with UV detection and its application to pharmacokinetics in rats.
Radwan MA, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 830(1), 114-119 (2006)
Quantitative determination of donepezil in human plasma by liquid chromatography/tandem mass spectrometry employing an automated liquid?liquid extraction based on 96-well format plates: Application to a bioequivalence study.
Apostolou C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 848(2), 239-244 (2007)
A new HPLC method to determine Donepezil hydrochloride in tablets.
Pappa H, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 27(1-2), 177-182 (2002)