安全性情報
1287777
USP
Galantamine Hydrobromide Related Compounds Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
galantamine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Galantamine Hydrobromide Related Compounds Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Galantamine Oral Solution
  • Galantamine Tablets
  • Galantamine Hydrobromide
  • Galantamine Extended-Release Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1287777-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)