Merck
1268750
USP
エトミデート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
R16659, アミデート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O2
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etomidate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI Key
NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
エトミデ-トは全身麻酔薬であり、GABAA伝達を増強します。ストレプトゾトシン (STZ) 誘発性高血糖に対するエトミデ-トの神経保護作用について、ラットの脳、脊髄を用いて検討されました。エトミデ-ト投与により糖尿病性酸化的損傷に対する神経組織保護の効果が示されました。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1268750-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)