Merck
1205003
USP
(+)-cis-ジルチアゼム 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S,3S)-(+)-cis-3-アセトキシ-5-(2-ジメチルアミノエチル)-2,3-ジヒドロ-2-(4-メトキシフェニル)-1,5-ベンゾチアゼピン-4(5H)-オン 塩酸塩, CRD-401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N2O4S · HCl
CAS番号:
分子量:
450.98
Beilstein:
4228706
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diltiazem
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI Key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1205003-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diltiazem hydrochloride.
B F McGraw
Drug intelligence & clinical pharmacy, 16(5), 366-370 (1982-05-01)
[Diltiazem hydrochloride: synthetic and pharmacological studies and development].
K Abe et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 108(8), 716-732 (1988-08-01)
Hossein Gandomkar et al.
Diseases of the colon and rectum, 58(2), 228-234 (2015-01-15)
The aim of this study is to evaluate the effectiveness and complications associated with combined topical diltiazem cream and botulinum toxin A injection versus partial lateral internal sphincterotomy in chronic anal fissure. This study is a parallel, randomized controlled trial
Takeshi Ogura et al.
Acta neurochirurgica. Supplement, 120, 47-50 (2014-11-05)
This study evaluated the effect of diltiazem, a calcium antagonist, on sympathetic activity in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH) during the hyperacute stage. Of patients with aneurysmal SAH who underwent aneurysm repair between August 2008 and June 2011, 119
B J McAuley et al.
Pharmacotherapy, 2(3), 121-133 (1982-05-01)
Diltiazem, a calcium channel blocking agent, has potent cardiovascular effects that are directly related to its influence on vascular smooth muscle, ventricular myocardium, and specialized conducting tissue. It causes coronary and peripheral vasodilation, has a negative chronotropic and dromotropic effect