1140430
USP
Clopidogrel bisulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogensulfate
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clopidogrel
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChI Key
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
遺伝子情報
human ... P2RY12(64805)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Clopidogrel Bisulfate
- Clopidogrel Tablets
- Clopidogrel Compounded Oral Suspension
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1140430-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック