由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
chloroquine
フォーム
solid
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
USP
保管条件
protect from light
色
white
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1c2c(nccc2NC(CCCN(CC)CC)C)ccc1
InChI
1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI Key
CHDBGFBFAXJWRC-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate.
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.