SMB00963
Desethylchloroquine
research grade, ≥95% (HPLC)
別名:
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, 4-[[1-Methyl-4-((ethylamino)butyl]amino)]-7-chloroquinoline, 7-Chloro-4-(4-N-ethylamino-1-methylbutylamino)quinoline, N-Desethyl chloroquine, N-Desethylchloroquine, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Monodeethylchloroquine, Monodesethylchloroquine
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI Key
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00963-VAR:
SMB00963-BULK:
SMB00963-25MG:
SMB00963-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)