Merck
1112423
USP
4-クロロ安息香酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-Chlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
156.57
Beilstein:
907196
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
indomethacin
メーカー/製品名
USP
mp
238-241 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Indomethacin Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Indomethacin
  • Indomethacin Capsules
  • Indomethacin Sodium
  • Indomethacin for Injection
  • Indomethacin Oral Suspension
  • Indomethacin Suppositories
  • Indomethacin Extended-Release Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
460.4 °F - closed cup
引火点(℃)
238 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1112423-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)