PHR2770
5-メトキシ-2-メチル-3-インドール酢酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 50 mg
別名:
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1417113
APIファミリー
indomethacin
形状
solid
包装
pkg of 50 mg
mp
161-163 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2770-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート