Merck
1107004
USP
クロラムフェニコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-(-)-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-β-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド, D-(−)-threo-2-ジクロロアセトアミド-1-(4-ニトロフェニル)-1,3-プロパンジオール, D-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェンエチル]アセトアミド, クロロマイセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
323.13
Beilstein:
2225532
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chloramphenicol
メーカー/製品名
USP
mp
149-153 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
アプリケーション
Chloramphenicol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chloramphenicol
  • Chloramphenicol Injection
  • Chloramphenicol Capsules
  • Chloramphenicol Tablets
  • Chloramphenicol Sodium Succinate
  • Chloramphenicol Ophthalmic Ointment
  • Chloramphenicol Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Chloramphenicol Sodium Succinate for Injection
生物化学的/生理学的作用
作用機序:クロラムフェニコールは、50Sリボソームサブユニットに結合してアミノアシルtRNAのリボソームへの付着を防ぐことでペプチジルトランスフェラーゼステップを遮断することにより細菌のタンパク質合成を阻害します。また、ミトコンドリアと葉緑体のタンパク質合成およびリボソームの(p)ppGpp生成を阻害して、rRNA転写を抑制します。
耐性機序:クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼを使用することで、本製品はアセチル化され、不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して幅広いスペクトルを持つ抗生物質であり、主に眼科や獣医学的用途で使用されます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1107004-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)