Merck
1084306
USP
カベルゴリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
カベルゴリン, 1-[(6-アリルエルゴリン-8β-イル)カルボニル]-1-[3-(ジメチルアミノ)-プロピル]-3-エチルウレア, 1-エチル-3-(3'-ジメチルアミノプロピル)-3-(6'-アリルエルゴリン-8'β-カルボニル)ウレア, Dostinex, FCE-21336, カバサール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H37N5O2
CAS番号:
分子量:
451.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cabergoline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI Key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ドーパミンD2受容体作動薬であり、プロラクチン阻害剤であり、抗パーキンソン病薬です。
リゼルグ酸アミド誘導体であるカベルゴリンは、強力なドーパミンD2受容体作動薬です。好乳酸性視床下部細胞のドーパミン受容体にも作用し、脳下垂体におけるプロラクチン産生を抑制します。初期段階のパーキンソン病の単剤療法に、進行段階のパーキンソン病でレボドパ、およびカルビドパなどのデカルボキシラーゼ阻害剤との併用療法に、プロラクチン産生下垂体腫瘍(ミクロプロラクチノーマ)の補助的療法に使用されています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1084306-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)