Y0000472
カベルゴリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-[(6-アリルエルゴリン-8β-イル)カルボニル]-1-[3-(ジメチルアミノ)-プロピル]-3-エチルウレア, 1-エチル-3-(3'-ジメチルアミノプロピル)-3-(6'-アリルエルゴリン-8'β-カルボニル)ウレア, Dostinex, FCE-21336, カバサール
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cabergoline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI Key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000472-1EA:
Y0000472:
Y0000472-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)