安全性情報
1076115
USP
Bosentan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Bosentan monohydrate, 4-tert-Butyl-N-[6-(2-hydroxyethoxy)- 5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29N5O6S · H2O
CAS番号:
分子量:
569.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bosentan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc2nc(nc(c2Oc4c(cccc4)OC)OCCO)c3ncccn3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C.O
InChI
1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
InChI Key
SXTRWVVIEPWAKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bosentan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1076115-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)