Merck
1021000
USP
6-アミノカプロン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ε-アミノカプロン酸, 6-アミノヘキサン酸, EACA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)5CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
906872
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aminocaproic acid
フォーム
fine crystals
powder
メーカー/製品名
USP
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
密度
1.042 g/cm3
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI Key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Aminocaproic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Aminocaproic Acid Injection
  • Aminocaproic Acid Oral Solution
  • Aminocaproic Acid Tablets
生物化学的/生理学的作用
リシン類縁体です。プラスミンを速やかに分解させることで、プラスミノーゲンの活性化とその後の線維素溶解を阻害します。
リシン類縁体です。プラスミンを速やかに分解させることで、プラスミノーゲンの活性化とその後の線維素溶解を阻害します。活性化血小板へのプラスミノーゲンの結合を阻害することが報告されています。初期の報告では、補体第一成分の活性化を阻害することも示されています。カルボキシペプチダーゼBに結合して不活性化させます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1021000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nabaneeta Mukhopadhyay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(6), 4293-4310 (2015-01-13)
Blends of polypropylene (PP) and polyamide 6 (PA6) with multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) were prepared using different processing strategies in a twin-screw micro-compounder. The effect of MWNTs on the crystallization behaviour of the PP phase and the PA6 phase of
Kun Shao et al.
Advanced healthcare materials, 4(2), 291-300 (2014-08-16)
Due to complication factors such as blood-brain barrier (BBB), integrating high efficiency of brain target ability with specific cargo releasing into one nanocarrier seems more important. A brain targeting nanoscale system is developed using dehydroascorbic acid (DHA) as targeting moiety.
María de los Angeles Serrano et al.
Zygote (Cambridge, England), 23(1), 99-110 (2013-07-31)
The objective of this study was to elucidate the signalling pathways initiated by cAMP once inside the Xenopus laevis oocyte, where it triggers and maintains vitellogenin endocytic uptake. Our results showed the presence of Xepac transcripts at all stages of
Rameshwar R Rao et al.
Tissue engineering. Part A, 21(3-4), 530-540 (2014-09-18)
Minimally invasive, injectable bone tissue engineering therapies offer the potential to facilitate orthopedic repair procedures, including in indications where enhanced bone regeneration is needed for complete healing. In this study, we developed a dual-phase tissue construct consisting of osteogenic (Osteo)
Sylvie Bannwarth et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2329-2345 (2014-06-18)
Mitochondrial DNA instability disorders are responsible for a large clinical spectrum, among which amyotrophic lateral sclerosis-like symptoms and frontotemporal dementia are extremely rare. We report a large family with a late-onset phenotype including motor neuron disease, cognitive decline resembling frontotemporal