1018505
USP
アマンタジン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-アダマンタンアミン 塩酸塩, 1-アダマンチルアミン 塩酸塩, 1-アミノアダマンタン 塩酸塩, NSC 83653, トリシクロ[3.3.1.13,7]デカン-1-アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N · HCl
CAS番号:
分子量:
187.71
Beilstein:
4198854
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amantadine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI Key
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Amantadine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Amantadine Hydrochloride Tablets
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
- Memantine Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
ド-パミン遊離物質であり、パ-キンソニズムや薬原性錐体外路症状の治療に使われます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1018505-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック