主要文書
8.20015
Sigma-Aldrich
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
別名:
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18ClN
CAS番号:
分子量:
187.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
211-560-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
360 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI Key
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3