Merck
8.18383
Sigma-Aldrich
Amantadine sulfate
for synthesis
別名:
Amantadine sulfate, 1-Aminoadamantane sulfate, Adamantylamine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34N2 · xH2SO4
CAS番号:
分子量:
302.50 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
250-604-5
品質水準
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
299-301 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2C10H17N.H2O4S/c2*11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;1-5(2,3)4/h2*7-9H,1-6,11H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
MYWTWSQFJLXGGQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Identity (IR):
passes test
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Chloride: ≤ 0.04 %
Identity (IR):
passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3