安全性情報
8.18378
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-ß-Citronellol
for synthesis
別名:
(S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
231-415-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
2650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
109-111 °C/13 hPa
転移温度
flash point 101 °C (DIN 51758)
密度
0.855 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
アプリケーション
  • Influence of foliar fertilizers application on the volatile composition of red wines: This research discusses how foliar fertilization impacts the levels of ß-citronellol in red wines, noting that enhanced foliar nutrition can lead to increased concentrations of this compound. The study also examines the role of yeast metabolism in alcoholic fermentation, providing insights beneficial to both academia and industry focused on agricultural practices and fermentation science (D Dimitrov et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -5.5 - -3.5 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体