Merck
Z227161
Nucleosil® CN HPLC Guard Column
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L10
製品種目
Nucleosil®
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Nucleosil®
標識化の程度
5% Carbon loading
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
適合性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)