物質
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
特徴
closure type stainless steel hole cap
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
18 mm × 11 mm
セプタム厚
1.6 mm
フィッティング
thread for 18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このマグネチックスクリュ-キャップはCTC社装置用に開発されたものです。バイアルには多数のねじ山が精密に刻まれているため、セプタムがバイアルに押し当てられ、バイアルがしっかりシ-ルされ気密になるようにできています。標準的なヘッドスペ-ス分析に加えてSPMEでも使用できるようセンタ-ホ-ルはデザインされています、また密栓されたバイアル移動のための磁石表面積も充分に確保されております。
その他情報
この製品は、SPMEアプリケーションには推奨しません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック