Merck
SU860035
Supelco
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
clear glass (with marking spot)
特徴
Large opening (6.0 mm)
包装
pkg of 100 ea
利用可能性
not available in USA
外径
12 mm
直径× H
12 mm × 32 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)