戻る
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要
Products
製品区分
vials (4)
ブランド
Supelco (4)
ID(mm)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
SU860055
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要,
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
854964
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要,
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
表示
価格を表示
854981
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要,
volume 1.5 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
表示
価格を表示
854998
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要,
volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea