Merck
SAAR1524500
炭酸カルシウム
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCO3
CAS番号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1524500EM)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)