Merck
900205
Sigma-Aldrich
リン酸三カルシウム
powder, 4 μm, ≥80 m2g
別名:
β-Tricalcium Phosphate, Calcium orthophosphate, Calcium tertiary phosphate, Tricalcium diphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca3(PO4)2
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
詳細
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
フォーム
powder
表面積
≥80 m2/g
粒径
4 μm
4.0 μm±2.0 μm
SMILES記法
O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.[Ca].[Ca].[Ca]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P.6H/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);;;;;;
InChI Key
ICMNCASQGLGEKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
リン酸三カルシウムまたはリン酸三カルシウムは、式 Ca3(PO42 のリン酸カルシウム塩です。この物質は、2~6 ミクロンのサイズの粒子と 80 m2/g を超える高表面積からなる白色粉末です。
アプリケーション
ヒドロキシアパタイトとリン酸三カルシウムは生体活性セラミック材料であり、金属移植用の骨移植片、充填剤および被覆材料としての用途があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
900205-VAR:
900205-BULK:
900205-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liu Y, et al.
Carbon, 76, 250-250 (2014)
Lu Xie et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 59, 1007-1015 (2015-12-15)
The ideal bone tissue engineering scaffolds are long-cherished with the properties of interconnected macroporous structures, adjustable degradation and excellent biocompatibility. Here, a series of porous α/β-tricalcium phosphate (α/β-TCP) biphasic bioceramics with different phase ratios of α-TCP and β-TCP were successfully
Sahar Vahabzadeh et al.
Acta biomaterialia, 17, 47-55 (2015-02-02)
In this work we have investigated the effects of strontium (Sr) dopant on in vitro protein release kinetics and in vivo osteogenic properties of plasma sprayed hydroxyapatite (HA) coatings, along with their dissolution behavior. Plasma sprayed HA coatings are widely
Sophie C Cox et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 47, 237-247 (2014-12-11)
A systematic characterisation of bone tissue scaffolds fabricated via 3D printing from hydroxyapatite (HA) and poly(vinyl)alcohol (PVOH) composite powders is presented. Flowability of HA:PVOH precursor materials was observed to affect mechanical stability, microstructure and porosity of 3D printed scaffolds. Anisotropic
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
900205-50G4061833222416