Merck
289396
Sigma-Aldrich
ヒドロキシアパタイト
reagent grade, powder, synthetic
別名:
リン酸カルシウム 三塩基性, HAp, トリベーシックカルシウム ホスファート, ヒドロキシリン酸カルシウム, ヒドロキシルアパタイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS番号:
分子量:
502.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
powder
solid
mp
1100 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
SMILES記法
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI Key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヒドロキシアパタイトは重要な無機リン酸であり骨と化学的および構造的類似性を有しています。HApはよく知られた生体材料であり、骨や歯の代替や修復、硬組織の修復に用途が見出されています。
アプリケーション
ヒドロキシアパタイト(HAp)は研究において頭蓋内石灰沈着のモデル化に用いられました。HApは多くのポリマーとバイオ複合材料を形成し様々な用途に用いられます、たとえば:
  • HApベースのバイオ複合材料調製においてPVAとコラーゲンの比較を目的として。
  • 義歯床製造のための粉液法によるポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)/ヒドロキシアパタイト(HA)の調製に。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289396-VAR:
289396-BULK:
289396-100G:
289396-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biocomposites of nanohydroxyapatite with collagen and poly (vinyl alcohol).
Degirmenbasi N, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 48(1), 42-49 (2006)
Differentiation of low-attenuation intracranial hemorrhage and calcification using dual-energy computed tomography in a phantom system.
Nute JL, et al.
Investigative Radiology, 50(1), 9-9 (2015)
Effects of titanate coupling agent on the mechanical, thermal, and morphological properties of poly (methyl methacrylate)/hydroxyapatite denture base composites.
Tham WL, et al.
Journal of Composite Materials, 45(22), 2335-2345 (2011)
Hydroxyapatite and hydroxyapatite-based ceramics.
Orlovskii VP, et al.
Inorganic Materials, 38(10), 973-984 (2002)
Simulated body fluid and water absorption effects on poly (methyl methacrylate)/hydroxyapatite denture base composites.
Tham WL, et al.
Express Polymer Letters, 4(9), 517-528 (2010)
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
289396-100G4061835571482
289396-25G4061826284247