Merck
1087031
USP
トリベーシックカルシウム ホスファート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
リン酸カルシウム 三塩基性, HAp, トリベーシックカルシウム ホスファート, ヒドロキシリン酸カルシウム, ヒドロキシルアパタイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS番号:
分子量:
502.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tribasic calcium phosphate
フォーム
solid
メーカー/製品名
USP
mp
1100 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI Key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tribasic calcium phosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1087031-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)