Merck
NIST180
フルオロスパー
NIST® SRM® 180, high grade
別名:
フッ化カルシウム, フルオロスパー, 亜フッ素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaF2
CAS番号:
分子量:
78.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 120 g
メーカー/製品名
NIST®
bp
2500 °C (lit.)
密度
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Calcium fluoride (CaF2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Iron (Fe), Aluminium (Al), Barium (B), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Silicon (Si), Strontium (Sr), Copper (Cu), Potassium (K), Manganese (Mn), Sodium (Na), Titanium (Ti), Vanadium (V), Silver (Ag), Lithium (Li)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST180:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)