Merck
PHR9284
Supelco
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester, Ibuprofen Ester Impurity (PEG 400), ((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-(4-isobutylphenyl)propanoate)), 1,1′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] bis[α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H50O7
CAS番号:
分子量:
570.76
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
APIファミリー
ibuprofen
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9284-BULK:
PHR9284-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)