Merck
PHL89669
Ganoderic acid B
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β,7β,25R)-3,7-Dihydroxy-11,15,23-trioxolanost-8-en-26-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44O7
CAS番号:
分子量:
516.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4=O)[C@@H](CC(=O)C[C@@H](C)C(=O)O)C)(CC3=O)C)C)[C@H](C2)O)C)(C)C
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21-22,32,34H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,22+,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
LWPLEHFGBRFRKI-NBCWKOIPSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89669-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)