Y0002190
ガノデル酸
CRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2R,6R)-6-[(5R,7S,10S,13R,14R,15S,17R)-7,15-ジヒドロキシ-4,4,10,13,14-ペンタメチル-3,11-ジオキソ-2,5,6,7,12,15,16,17-オクタヒドロ-1H-シクロペンタ[a]フェナントレン-17-イル]-2-メチル-4-オキソヘプタン酸, (7β,15α,25R)-7,15-ジヒドロキシ-3,11,23-トリオキソ-ラノスタ-8-エン-26-酸
About This Item
おすすめの製品
APIファミリー
ganoderic acid
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(C)CC(C[C@@H](C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]([C@]1(C)CC2=O)(C)C3=C2[C@]4(C)C(C[C@@H]3O)C(C)(C)C(CC4)=O)=O)=O
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21?,23+,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
DYOKDAQBNHPJFD-ZQEHRSJRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)