Merck
PHL89668
ガノデル酸
phyproof® Reference Substance
別名:
(2R,6R)-6-[(5R,7S,10S,13R,14R,15S,17R)-7,15-ジヒドロキシ-4,4,10,13,14-ペンタメチル-3,11-ジオキソ-2,5,6,7,12,15,16,17-オクタヒドロ-1H-シクロペンタ[a]フェナントレン-17-イル]-2-メチル-4-オキソヘプタン酸, (7β,15α,25R)-7,15-ジヒドロキシ-3,11,23-トリオキソ-ラノスタ-8-エン-26-酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44O7
CAS番号:
分子量:
516.67
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC(C(C)CC(C[C@@H](C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]([C@]1(C)CC2=O)(C)C3=C2[C@]4(C)C(C[C@@H]3O)C(C)(C)C(CC4)=O)=O)=O
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21?,23+,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
DYOKDAQBNHPJFD-ZQEHRSJRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89668-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)