Merck
PHL89541
ウルソル酸
phyproof® Reference Substance
別名:
3β-ヒドロキシ-12-ウルセン-28-酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
CAS番号:
分子量:
456.70
Beilstein:
2228563
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
292 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
トリテルぺノイドは、リンゴをはじめとするさまざまな果実に存在します。心保護剤および抗腫瘍剤アミロイド-βとCD36受容体間の相互作用を阻害する効果があるため、アルツハイマー病の有望な治療法として研究が進められています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus melissa mentha salvia sambucus thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
580.5 °F
引火点(℃)
304.7 °C
適用法令
Jan Code
PHL89541-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)