Merck
PHL86266
Ganodermanontriol
phyproof® Reference Substance
別名:
26-Hydroxyganodermanondiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O4
CAS番号:
分子量:
472.70
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CC[C@@]2(C)[C@](CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO)([H])C1(C)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-19(8-11-25(33)30(7,34)18-31)20-12-16-29(6)22-9-10-23-26(2,3)24(32)14-15-27(23,4)21(22)13-17-28(20,29)5/h9,13,19-20,23,25,31,33-34H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t19-,20-,23+,25+,27-,28-,29+,30?/m1/s1
InChI Key
KASALCUNLBTNAA-VIKWRQSJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86266-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)