Merck
PHL89578
Bakuchicin
phyproof® Reference Substance
別名:
3-(6-Hydroxy-7-benzofuranyl)-2-propenoic acid δ-lactone, 7H-Furo[2,3-f][1]benzopyran-7-one, Allopsoralen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6O3
CAS番号:
分子量:
186.16
Beilstein:
3542240
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1Oc2ccc3ccoc3c2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-8-9(14-10)3-1-7-5-6-13-11(7)8/h1-6H
InChI Key
HMUJHZNYHJMOHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89578-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)