Merck
A0956
Sigma-Aldrich
アンゲリシン
別名:
2-オキソ-(2H)-フロ(2,3-h)-1-ベンゾピラン, 2H-フロ[2,3-h]-1-ベンゾピラン-2-オン, NSC 404563, イソソラレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6O3
CAS番号:
分子量:
186.16
Beilstein:
153970
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
InChI Key
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
角度型フロクマリンであるアンゲリシンは、DNAおよび不飽和脂肪酸と反応してモノ付加物を形成する光励起性分子として使用される場合があります。 アンゲリシンは、光線療法としての可能性が研究される場合もあれば、その作用機序およびRNAとDNAの合成に及ぼす効果を理解するために研究されることもあります。
生物化学的/生理学的作用
多様な光生物学的作用を有するアンギュラ-フロクマリン長波長紫外線照射を受けると、二本鎖DNAとモノ付加体を形成し、不飽和脂肪酸と反応します。DNAとRNAの合成、および、Ehrlich腹水癌細胞の細胞複製を阻害します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A0956-25MG:
A0956-BULK:
A0956-25MG-PW:
A0956-10MG:
A0956-VAR:
A0956-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Giampietro Viola et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1171, 334-344 (2009-09-03)
In this review we summarize the structure and biological effects of linear and angular psoralens. These compounds exhibit interesting biological effects on the cell cycle, apoptosis and differentiation. These molecules should be considered promising drugs in the therapy of several
Jiann-Yih Yeh et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(4), 1519-1533 (2010-01-23)
By using a cell-based high throughput screening campaign, a novel angelicin derivative 6a was identified to inhibit influenza A (H1N1) virus induced cytopathic effect in Madin-Darby canine kidney cell culture in low micromolar range. Detailed structure-activity relationship studies of 6a
Fang Liu et al.
The Journal of surgical research, 185(1), 300-309 (2013-07-03)
Angelicin is a furocoumarin found in Psoralea corylifolia L. fruit. The purpose of this study was to investigate the protective ability of angelicin against inflammation in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW 264.7 cells and LPS-induced in vivo acute lung injury model. The
Li-Qun Ouyang et al.
Analytica chimica acta, 650(2), 160-166 (2009-09-02)
A method using high performance liquid chromatography with photodiode-array detection (HPLC-DAD) coupled with alternating trilinear decomposition (ATLD) algorithm was proposed for simultaneous determination of psoralen and isopsoralen in plasma and Chinese medicine "Xian Ling Gu Bao" capsule (XLGBC). In this
Yang Ye et al.
Organic letters, 14(8), 2114-2117 (2012-04-07)
The oxidative dearomatization of 3-(3-alkynyl-4-hydroxyphenyl)propanoic acid is combined with a cascade transition-metal catalyzed cyclization/addition/aromatization/lactamization sequence, which provides a novel approach to prepare furoquinolinone and angelicin derivatives in a convergent and efficient manner.
資料
DNA damage & repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.