Merck
PHL82623
Periplocin
phyproof® Reference Substance
別名:
Periplocoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H56O13
CAS番号:
分子量:
696.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@](C[C@H](CC5)O[C@@H]6OC([C@H](C(C6O)OC)O)CO[C@H]7C(O[C@@H](CC7O)O)C)(CC4)O)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C36H56O13/c1-18-30(24(37)14-27(39)47-18)46-17-25-28(40)31(44-4)29(41)32(49-25)48-20-5-9-33(2)22-6-10-34(3)21(19-13-26(38)45-16-19)8-12-36(34,43)23(22)7-11-35(33,42)15-20/h13,18,20-25,27-32,37,39-43H,5-12,14-17H2,1-4H3/t18?,20-,21+,22?,23?,24?,25?,27-,28+,29?,30-,31?,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChI Key
JVFYCULORCKYMD-WSSBEIOBSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82623-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)