Merck
SML3589
Sigma-Aldrich
ITD-1
≥98% (HPLC)
別名:
4-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-2,7,7-trimethyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, Inducer of type II TGF-b receptor (TGFBR2) degradation-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO3
CAS番号:
分子量:
415.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CC(C)(C)C1)C2=C1NC(C)=C(C(OCC)=O)C2C(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H29NO3/c1-5-31-26(30)23-17(2)28-21-15-27(3,4)16-22(29)25(21)24(23)20-13-11-19(12-14-20)18-9-7-6-8-10-18/h6-14,24,28H,5,15-16H2,1-4H3
InChI Key
ULFUJLFTRWWLPO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ITD-1 is a selective TGF-ß pathway inhibitor that induces selective proteasomal degradation of type II TGF-b receptor (TGFBR2). ITD-1 stimulates embryonic stem cells to differentiate into cardiomyocytes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3589-BULK:
SML3589-25MG:
SML3589-VAR:
SML3589-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Small molecule-mediated TGF-? type II receptor degradation promotes cardiomyogenesis in embryonic stem cells
Cell Stem Cell, 11, 242-252 (2012)