アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
59670 g/mol
テクニック
toxicology assay: suitable
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
適合性
suitable for molecular biology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C29H36N6O6S/c1-42-12-11-22(33-27(39)20(30)14-18-16-32-21-10-6-5-9-19(18)21)28(40)35-24(15-25(36)37)29(41)34-23(26(31)38)13-17-7-3-2-4-8-17/h2-10,16,20,22-24,32H,11-15,30H2,1H3,(H2,31,38)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,36,37)/t20-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
RGYLYUZOGHTBRF-BIHRQFPBSA-N
遺伝子情報
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
Several biologically active fragments of the neuropeptide cholecystokinin (CCK) are present in the brain, where they interact with CCK-A and CCK-B receptors. Among these fragments, CCK-4 is notably abundant in the cortical and limbic brain structures. CCK-4, a bioactive form of cholecystokinin, is a peptide hormone that regulates food intake by binding to CCK receptors in the gut and brain.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6515-BULK:
T6515-25MG:
T6515-VAR:
T6515-5MG:
T6515-100MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)