Merck
PHL86134
Quercetin 3-robinoside 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-robinoside 7-glucoside, Quercetin 3-rhamnogalactoside 7-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40O21
CAS番号:
分子量:
772.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C2=C(O)C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=C1O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@H]6[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O6)O5
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86134-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)