Merck
PHL85718
Aloe emodin 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
1-Hydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone 8-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c(ccc2)C(=O)c4c(c(cc(c4)CO)O)C3=O
InChI
1S/C21H20O10/c22-6-8-4-10-14(11(24)5-8)18(27)15-9(16(10)25)2-1-3-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)31-21/h1-5,13,17,19-24,26,28-29H,6-7H2/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85718-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)