Merck
PHL89183
23-epi-26-Deoxyactein
phyproof® Reference Substance
別名:
26-Deoxyactein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H56O10
CAS番号:
分子量:
660.83
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C(C3C4(C5(C(C6(C(C7C(OC8(OCC9(OC98)C)CC7C)C6)(C(C5)OC(=O)C)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI Key
GCMGJWLOGKSUGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89183-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)