Merck
PHL85644
Junceine N-oxide
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27NO8
分子量:
385.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1OCC2=CC[N+]3([O-])[C@@]2([H])[C@H](OC([C@]([C@@](C)(O)[C@@]1(CO)O)([H])C(C)C)=O)CC3
InChI
1S/C18H27NO8/c1-10(2)13-15(21)27-12-5-7-19(25)6-4-11(14(12)19)8-26-16(22)18(24,9-20)17(13,3)23/h4,10,12-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t12-,13+,14-,17-,18+,19?/m1/s1
InChI Key
PDGVNRYHKKLONF-ICUBLQGZSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85644-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)