Merck
PHL86063
Luteolin 4′-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 4′-glucoside, Juncein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C(O)=C3)=C1
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86063-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)