Merck
PHL84240
Mirificin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-apiosylglucoside), Puerarin apioside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28O13
CAS番号:
分子量:
548.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C26H28O13/c27-9-26(35)10-38-25(24(26)34)37-8-16-19(31)20(32)21(33)23(39-16)17-15(29)6-5-13-18(30)14(7-36-22(13)17)11-1-3-12(28)4-2-11/h1-7,16,19-21,23-25,27-29,31-35H,8-10H2/t16-,19-,20+,21-,23+,24+,25-,26-/m1/s1
InChI Key
ZBXWGKPUSLRPHX-QOIVFALESA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84240-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)