Merck
PHL84267
Tubuloside A
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H48O21
CAS番号:
分子量:
828.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O=C(C)O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](CO[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]1OCCC5=CC(O)=C(O)C=C5
InChI Key
KZLDMAIXPXOZCX-BBQAUMBQSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84267-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)