グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C27H32O14/c28-6-9-4-11-16(26-24(37)22(35)19(32)14(7-29)39-26)10-2-1-3-13(18(10)21(34)17(11)12(31)5-9)40-27-25(38)23(36)20(33)15(8-30)41-27/h1-5,14-16,19-20,22-33,35-38H,6-8H2/t14-,15-,16+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
MNAYRSRTNMVAPR-ZHVWOXMGSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
- Pharmacological Properties of Cascaroside A: Research on the structure-activity relationships of quinones, including Cascaroside A, highlights its potential as an anticancer drug candidate (Ozenver et al., 2024).
- Natural Laxative Research: Studies on the isolation and quantification of anthraquinones, including Cascaroside A, from natural sources like cascara sagrada, highlight its role as a natural laxative (Migues et al., 2022).
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83564-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)