Merck
PHL84195
Atractyloside
phyproof® Reference Substance
別名:
Atractylic acid dipotassium salt, Atractylin dipotassium salt, Potassium atractylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44K2O16S2
CAS番号:
分子量:
802.99
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)O)OC(=O)CC(C)C)O[C@H]2C[C@]3([C@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@@H]3[C@@H](C2)C(=O)[O-])C)CO
InChI
1S/C30H46O16S2.2K/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19-,20-,21+,23-,24+,25-,26+,28-,29-,30-;;/m1../s1
InChI Key
IUCNQFHEWLYECJ-FNAJZLPOSA-L
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84195-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)